Learn More
Alfa Aesar™ Benzylthioacetimidathydrochlorid, 96 %
Marke:  Alfa Aesar™ H51844.06
Weitere Details : CAS : 32894-07-8 Netto-Gewicht : 0.00500kg
Menge 5g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15468317
  • 87.20 € / 5 Gramm
Verfügbar ab
09-06-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
32894-07-8
201.712
OVQWHRFBVPDPCD-UHFFFAOYSA-N
12626231
CC(=N)SCC1=CC=CC=C1.Cl
C9H12ClNS
MFCD05865210
s-benzylthioacetimidate, hydrochloride, benzyl thioacetimidate hydrochloride, benzyl thioacetimidate hcl, benzyl ethanimidothioate hydrochloride, 1-benzylsulfanyl ethanimine hydrochloride, acmc-20ajr8, s-benzylthioacetimidate hydrochloride, thioacetimidic acid benzyl ester; hydrochloride, benzyl ethanimidothioate-hydrogen chloride 1/1
Benzylethimidothioat; Hydrochlorid
Spezifikation
Benzyl thioacetimidate hydrochloride
32894-07-8
MFCD05865210
OVQWHRFBVPDPCD-UHFFFAOYSA-N
Benzylethimidothioat; Hydrochlorid
12626231
96%
5g
C9H12ClNS
s-benzylthioacetimidate, hydrochloride, benzyl thioacetimidate hydrochloride, benzyl thioacetimidate hcl, benzyl ethanimidothioate hydrochloride, 1-benzylsulfanyl ethanimine hydrochloride, acmc-20ajr8, s-benzylthioacetimidate hydrochloride, thioacetimidic acid benzyl ester; hydrochloride, benzyl ethanimidothioate-hydrogen chloride 1/1
CC(=N)SCC1=CC=CC=C1.Cl
201.712
201.71
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation