Learn More
Benzylthiocyanat, 98+ %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7027274
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
3012-37-1
C8H7NS
149.21
MFCD00001832
ABNDFSOIUFLJAH-UHFFFAOYSA-N
tropeolin, thiocyanic acid, phenylmethyl ester, solvat 14, benzylthiocyanate, benzylrhodonid, thiocyanic acid, benzyl ester, alpha-thiocyanatotoluene, benzyl-thiocyanate, thiocyanic acid benzyl ester, phenylmethyl thiocyanate
18170
CHEBI:16017
Benzylthiocyanat
N#CSCC1=CC=CC=C1
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
3012-37-1
C8H7NS
149.21
MFCD00001832
ABNDFSOIUFLJAH-UHFFFAOYSA-N
tropeolin, thiocyanic acid, phenylmethyl ester, solvat 14, benzylthiocyanate, benzylrhodonid, thiocyanic acid, benzyl ester, alpha-thiocyanatotoluene, benzyl-thiocyanate, thiocyanic acid benzyl ester, phenylmethyl thiocyanate
18170
CHEBI:16017
Benzylthiocyanat
N#CSCC1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Benzyl thiocyanate
Schmelzpunkt 40°C to 43°C
Siedepunkt 230°C
Flammpunkt 110°C (230°F)
Geruch Irritating
Menge 50 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 1859726
Formelmasse 149.22
Reinheit (%) ≥98%