Learn More
Benzylaceton, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-65954
Click to view available options
Menge:
5 mL
250 mL
1 L
Verpackung:
Glasflasche
2550-26-7
C10H12O
148.2
MFCD00008790
AKGGYBADQZYZPD-UHFFFAOYSA-N
benzylacetone, 4-phenyl-2-butanone, 2-butanone, 4-phenyl, 4-penylbutan-2-one, 1-phenyl-3-butanone, methyl phenethyl ketone, benzyl acetone, methyl 2-phenylethyl ketone, phenethyl methyl ketone, methyl phenylethyl ketone
17355
4-Phenylbutan-2-on
CC(=O)CCC1=CC=CC=C1
2550-26-7
C10H12O
148.2
MFCD00008790
AKGGYBADQZYZPD-UHFFFAOYSA-N
benzylacetone, 4-phenyl-2-butanone, 2-butanone, 4-phenyl, 4-penylbutan-2-one, 1-phenyl-3-butanone, methyl phenethyl ketone, benzyl acetone, methyl 2-phenylethyl ketone, phenethyl methyl ketone, methyl phenylethyl ketone
17355
4-Phenylbutan-2-on
CC(=O)CCC1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Benzylacetone
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9875g/mL
Siedepunkt 235°C to 237°C
Flammpunkt 105°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CH2CH2COCH3
Brechungsindex 1.5100 to 1.513
Menge 5 mL
Beilstein 07, 314
Relative Dichte 0.9875
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: practically insoluble in water.. Other solubilities: soluble in ethanol,diethyl ether,chloroform,,very soluble in acetone
Formelmasse 148.2
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzylacetone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.