Learn More
Phenylboronsäurepinacolester, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7031443
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
87100-28-5
C13H19BO2
218.103
MFCD05663841
YCNQPAVKQPLZRS-UHFFFAOYSA-N
benzylboronic acid pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-phenylmethyl, acmc-209qek, benzylboronic pinacol ester, benzyl boronic acid pinacol ester, benzylboronic acid, pinacol ester, 2-benzyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-phenylmethyl-1,3,2-dioxaborolane
3864964
2-Benzyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)CC2=CC=CC=C2
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
87100-28-5
C13H19BO2
218.103
MFCD05663841
YCNQPAVKQPLZRS-UHFFFAOYSA-N
benzylboronic acid pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-phenylmethyl, acmc-209qek, benzylboronic pinacol ester, benzyl boronic acid pinacol ester, benzylboronic acid, pinacol ester, 2-benzyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-phenylmethyl-1,3,2-dioxaborolane
3864964
2-Benzyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)CC2=CC=CC=C2
Benzylboronic acid pinacol ester finds application in Pd (0)-mediated [11 C] carbonylation reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Benzylboronsäure Pinacolester findet Anwendung in Pd(0)-vermittelten [11C]-Carbonylierungsreaktionen.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Benzylboronic acid pinacol ester
Dichte 0.98
Siedepunkt 65°C (0.15 mmHg)
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 218.1
Reinheit (%) 96%