Learn More
Benzylmethyl-d3-amin HCl, CDN
Product Code. 30321906
Change view
Click to view available options
Menge:
0.25 g
0.5 g
Unit Size:
0.25 Gramm
0.50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
30321906 0.5 g 0.50 Gramm
30310634 0.25 g 0.25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 30321906 Supplier CDN Supplier No. CDND67490.5G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Entdecken Sie über 4000 hochwertige deuterierte Verbindungen, die direkt ab Lager versandfertig sind und somit schnell geliefert werden. Wir bieten viele einzigartige APIs an, darunter pharmazeutische Wirkstoffe, Nitrosamine, Aminosäuren, Steroide, Gase, Pestizide und Fettsäuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material N-Methylbenzylamine-D3 (N-methyl-D3) Hydrochloride
CAS 122025-10-9
Summenformel C8 D3 H8 N . Cl H
Menge 0.5 g
Synonym Benzenemethanamine, N-(methyl-d3)-, hydrochloride (9 CI), N-(Methyl-d3)benzenemethanamine hydrochloride, N-(Methyl-d3)benzylamine hydrochloride, N-Methylbenzylamine-D3 (N-methyl-D3) hydrochloride, N-Methylbenzylamine-d3 hydrochloride, Benzylmethyl-d3-amine HCl
InChI-Formel InChI=1 S/C8H11N.ClH/c1-9-7-8-5-3-2-4-6-8;/h2-6,9 H,7H2,1H3;1 H/i1D3;
SMILES Cl.[2 H]C([2 H])([2 H])NCc1ccccc1
IUPAC-Name N-Benzyl-1,1,1-trideuteriomethanamin;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 160.6591
Formelmasse 160.0847 g/mol
Reinheit (%) 99 atom % D, min 98% Chemical Purity