missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Benzyloxyacetaldehyd-Diethylacetal, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7021937
51.40 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
42783-78-8
C13H20O3
224.3
MFCD00051786
VTYTZCJKJNWMGA-UHFFFAOYSA-N
2,2-diethoxyethoxy methyl benzene, benzyloxyacetaldehyde diethyl acetal, benzene, 2,2-diethoxyethoxy methyl, acmc-20alp5, 1,1-diethoxy-2-benzyloxy ethane, 2,2-diethoxy-ethoxymethyl-benzene, 2,2-diethoxy-1-phenylmethoxy ethane, 2-benzyloxy acetaldehyde diethyl acetal
4321487
2,2-Diethoxyethoxymethylbenzol
CCOC(COCC1=CC=CC=C1)OCC
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
42783-78-8
C13H20O3
224.3
MFCD00051786
VTYTZCJKJNWMGA-UHFFFAOYSA-N
2,2-diethoxyethoxy methyl benzene, benzyloxyacetaldehyde diethyl acetal, benzene, 2,2-diethoxyethoxy methyl, acmc-20alp5, 1,1-diethoxy-2-benzyloxy ethane, 2,2-diethoxy-ethoxymethyl-benzene, 2,2-diethoxy-1-phenylmethoxy ethane, 2-benzyloxy acetaldehyde diethyl acetal
4321487
2,2-Diethoxyethoxymethylbenzol
CCOC(COCC1=CC=CC=C1)OCC

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Benzyloxyacetaldehyde diethyl acetal
Dichte 0.987
Siedepunkt 99°C to 100°C (0.6 mmHg)
Flammpunkt 79°C (174°F)
Brechungsindex 1.479
Menge 10 g
Beilstein 3278795
Formelmasse 224.3
Reinheit (%) 98%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'