Learn More
Benzyltri-n-Butylammoniumchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7080704
18.40 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
23616-79-7
C19H34ClN
311.94
MFCD00011849
VJGNLOIQCWLBJR-UHFFFAOYSA-M
benzyltributylammonium chloride, n-benzyl-n,n-dibutylbutan-1-aminium chloride, benzyltri-n-butylammonium chloride, benzyl tributyl ammonium chloride, benzenemethanaminium, n,n,n-tributyl-, chloride, tributylbenzylammonium chloride, benzyltributylazanium chloride, benzyltributyl ammonium chloride, benzyl-tributyl-azanium, btbac
159952
Benzyl(tributyl)azanium;chlorid
[Cl-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CC1=CC=CC=C1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
23616-79-7
C19H34ClN
311.94
MFCD00011849
VJGNLOIQCWLBJR-UHFFFAOYSA-M
benzyltributylammonium chloride, n-benzyl-n,n-dibutylbutan-1-aminium chloride, benzyltri-n-butylammonium chloride, benzyl tributyl ammonium chloride, benzenemethanaminium, n,n,n-tributyl-, chloride, tributylbenzylammonium chloride, benzyltributylazanium chloride, benzyltributyl ammonium chloride, benzyl-tributyl-azanium, btbac
159952
Benzyl(tributyl)azanium;chlorid
[Cl-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CC1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Benzyltri-n-butylammonium chloride
Schmelzpunkt 156°C to 162°C
Menge 100 g
Beilstein 3776210
Formelmasse 311.94
Reinheit (%) 98%