Learn More
Benzyltrimethylammoniumchlorid, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10512554 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10512554 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
10444565 50 g Glasflasche 50 Gramm
10184740 250 g Glasflasche 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10512554 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 211860010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 56-93-9 | C10H16ClN | 185.70 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Phasentransferkatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56-93-9
Summenformel C10H16ClN
Molekulargewicht (g/mol) 185.70
MDL-Nummer MFCD00011782
InChI-Schlüssel KXHPPCXNWTUNSB-UHFFFAOYSA-M
Synonym benzyltrimethylammonium chloride, tmbac, benzyl trimethylammonium chloride, benzyltrimethyl ammonium chloride, benzyl trimethyl ammonium chloride, benzenemethanaminium, n,n,n-trimethyl-, chloride, benzyltrimethylazanium chloride, unii-vnk45y7ba1, ammonium, benzyltrimethyl-, chloride, trimethylbenzylammonium chloride
PubChem CID 5963
IUPAC-Name Benzyl(trimethyl)azanium;Chlorid
SMILES [Cl-].C[N+](C)(C)CC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyltrimethylammonium chloride
Namenshinweis 98+%
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 239.0°C
Farbe Weiß bis Elfenbein
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98+%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CH2N(CH3)3Cl
Menge 1 kg
Beilstein 12, 1020
Fieser 01,53
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 800g/L. Other solubilities: soluble in ethanol and butanol,slightly soluble in butyl phthalate and,tributyl phosphate
Viskosität 10 mPa.s (20°C)
Formelmasse 185.7
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Stückchen