Learn More
Benzyltrimethylammoniumhydroxid, 40 % w/w in Methanol, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
Beschreibung
Benzyltrimethylammonium hydroxide is used as a phase-transfer catalyst. It is also used in aldol condensation reactions and base-catalyzed dehydration reactions. Further, it serves as a strong organic base and used in Horner-Wadsworth-Emmons olefination reactions. In addition, it is an active component in the formulation, which is used in silicon wafer cleaning applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Benzyltrimethylammoniumhydroxid wird als Phasentransferkatalysator verwendet. Es wird auch bei Aldol-Kondensationsreaktionen und basenkatalysierten Dehydratationsreaktionen verwendet. Weiterhin dient es als starke organische Base und wird bei Horner-Wadsworth-Emmons-Reaktionen verwendet. Darüber hinaus ist es ein aktiver Bestandteil der Formulierung von Reinigungsmitteln für Siliziumscheiben.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Kohlenwasserstoffen, aromatischen Kohlenwasserstoffen und halogenierten Lösungsmitteln.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Benzyltrimethylammoniumhydroxid wird als Phasentransferkatalysator verwendet. Es wird auch bei Aldol-Kondensationsreaktionen und basenkatalysierten Dehydratationsreaktionen verwendet. Weiterhin dient es als starke organische Base und wird bei Horner-Wadsworth-Emmons-Reaktionen verwendet. Darüber hinaus ist es ein aktiver Bestandteil der Formulierung von Reinigungsmitteln für Siliziumscheiben.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Kohlenwasserstoffen, aromatischen Kohlenwasserstoffen und halogenierten Lösungsmitteln.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Benzyltrimethylammonium hydroxide |
Dichte | 0.92 |
Siedepunkt | 65°C |
Flammpunkt | 15°C (59°F) |
Geruch | Ammonia-like |
Strukturformel | C6H5CH2N(CH3)3OH |
Brechungsindex | 1.427 |
Menge | 100 mL |
UN-Nummer | UN2924 |
Beilstein | 3917256 |