Learn More
Bepotastine Isopropyl Ester, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Bepotastine Isopropyl Ester |
| CAS | 1807607-93-7 |
| Summenformel | C24H31ClN2O3 |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | 1-Methylethyl 4-[(S)-(4-chlorophenyl)-2-pyridinylmethoxy]-1-piperidinebutanoate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C24H31ClN2O3/c1-18(2)29-23(28)7-5-15-27-16-12-21(13-17-27)30-24(22-6-3-4-14-26-22)19-8-10-20(25)11-9-19/h3-4,6,8-11,14,18,21,24H,5,7,12-13,15-17H2,1-2H3/t24-/m0/s1 |
| SMILES | ClC(C=C1)=CC=C1[C@@H](C2=CC=CC=N2)OC3CCN(CCCC(OC(C)C)=O)CC3 |
| IUPAC-Name | Propan-2-yl-4-[4-[(S)-(4-Chlorphenyl)-pyridin-2-ylmethoxy]piperidin-1-yl]butanoat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 430.97 |
| Formelmasse | 430.2023 |