Learn More
Bergaptol, TRC
Artikelnummer. 30134883
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
250 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30134883 250 mg 250 Milligramm
30011136 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30134883 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB318510250MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 486-60-2
Summenformel C11 H6 O4
Molekulargewicht (g/mol) 202.16
Synonym 4-Hydroxy-7H-furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one, 4-Hydroxybergapten, 5-Hydroxy-6,7-furanocoumarin, 5-Hydroxypsoralen, NSC 341958;
IUPAC-Name 4-hydroxyfuro[3,2-g]chromen-7-one
SMILES Oc1c2C=CC(=O)Oc2cc3occc13
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bergaptol
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H6O4/c12-10-2-1-6-9(15-10)5-8-7(11(6)13)3-4-14-8/h1-5,13H
Formelmasse 202.0266