missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Beriliumlösung für ICP 1 g/L HNO₃/ HF -Matrix, Fisher chemical™
BIOPHARMA

Artikelnummer. 12966174 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 ml
250 ml
Verpackung:
Flasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
12966174 500 ml Flasche 100 Milliliter
12976174 250 ml Flasche 250 Milliliter
12986174 500 ml Flasche 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 12966174 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. S 107 100

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.

Spezifikation

Verpackung Flasche
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Be
Konzentration 1±0.002 g/l
Typ Standards für die Massenspektrometrie
Element Be
Solvent or Matrix Hydrogen Chloride
Menge 500 ml
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Single-element Standard Solution for ICP. Beryllium (Be) 1000mg/l in HNO3 2%,HF 0.5%
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.