missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Berilium-Lösung für ICP 1 g/l HNO3/HF-Matrix, Fisher Chemical™

Catalog Number p-7083892
Click to view available options
Menge:
500 ml
250 ml
Verpackung:
Flasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.

Konzentration 1±0.002 g/l
Verpackung Flasche
Menge 500 ml
Typ Standards für die Massenspektrometrie
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Be
Lösungsmittel oder Matrix HCl
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Single-element Standard Solution for ICP. Beryllium (Be) 1000mg/l in HNO3 2%,HF 0.5%
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'