Beschreibung
- Bestehend aus 100 % Polyester-Endlosfilamentgarantien
- Laserschnitt, versiegelter Rand
- Angemessene Gewebestruktur und Laserversiegelte Kanten
- Mit IPA, Aceton und anderen Lösungsmitteln chemisch kompatibel
- Für aseptische Anwendungen dämpfen
- ISO Der Reinraum-Wäscheprozess der Klasse 4 gewährleistet extrem niedrige NVR- und ionische Verunreinigungswerte
- Für die Anwendung bei ISO Reinräume der Klasse 3 und höher
- Höchstes Maß an Kontaminationskontrolle bei kritischen Verarbeitungsanwendungen
- Kammerreinigung und CMP-Verarbeitung
- Anwendungen zur Reinigung von Schaben und anderen Druckrollen
- Für aseptische Anwendungen dämpfen
- Reinigen von Medizinprodukten, Auftragen und Entfernen von Reinigungs- und Desinfektionslösungen
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Versiegelte Kante, Reinraum-Wischtuch |
| Länge (angloamerikanisch) | 9 in. |
| Länge (metrisch) | 23 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 9 in. |
| Breite (metrisch) | 23 cm |
| Material | Polyester |
| Kompatibilität | IPA, Aceton und andere Lösungsmittel |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Flächengewicht | 134 g/m22 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO Klasse 3–5 |
| Mehr anzeigen |