Learn More
Emma Safety Footwear Berlin Sicherheitsschuhe
Artikelnummer. 15948411
Change view
Click to view available options
Größe:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Packungsgröße:
1 Paar
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
15948411 39 1 Paar
15958411 40 1 Paar
15968411 41 1 Paar
15978411 42 1 Paar
15988411 43 1 Paar
15998411 44 1 Paar
15908421 45 1 Paar
15918421 46 1 Paar
15928421 47 1 Paar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 15948411 Lieferant Emma Safety Footwear Lieferanten-Nr. 40664739
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Gewebte Textilien in Kombination mit PU bieten ein verschleißfestes Polyurethan, das das Textil optimal schützt. Die extrem bequeme PU-Innensohle sorgt für lang anhaltende Unterstützung und Dämpfung des Fußes. Dank der Hydro-Tec™ Auskleidung ist dieser Sicherheitsschuh auch besonders atmungsaktiv.
  • S1P-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Trockenarbeiten
  • Gewebte textile mit Polyurethan  beschichtete Konstruktion
  • Metallfrei
  • Chromfreies Futter
  • Hydro-Tec™ antibakterielles Futter
  • ESD-zertifiziert
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN ISO 20345:2011
Verschlusstyp Schnüre
Farbe Grau, Blau
Bauweise/Design Berlin
Auskleidungsmaterial Hydro-Tec™ antibakteriell
Material Textil
Größe 39
Zehenmaterial Komposit