Learn More
Emma Safety Footwear Berlin Sicherheitsschuhe
Beschreibung
- S1P-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Trockenarbeiten
- Gewebte textile mit Polyurethan beschichtete Konstruktion
- Metallfrei
- Chromfreies Futter
- Hydro-Tec™ antibakterielles Futter
- ESD-zertifiziert
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EN ISO 20345:2011 |
| Verschlusstyp | Schnüre |
| Farbe | Grau, Blau |
| Bauweise/Design | Berlin |
| Auskleidungsmaterial | Hydro-Tec™ antibakteriell |
| Material | Textil |
| Größe | 43 |
| Zehenmaterial | Komposit |