Learn More
Emma Safety Footwear Berlin Sicherheitsschuhe
Gewebte Textilien in Kombination mit PU bieten ein verschleißfestes Polyurethan, das das Textil optimal schützt. Die extrem bequeme PU-Innensohle sorgt für lang anhaltende Unterstützung und Dämpfung des Fußes. Dank der Hydro-Tec™ Auskleidung ist dieser Sicherheitsschuh auch besonders atmungsaktiv.
73.30 € - 90.40 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN ISO 20345-2011 |
---|---|
Verschlusstyp | Schnüre |
Farbe | Grau, Blau |
Bauweise/Design | Berlin |
Auskleidungsmaterial | Hydro-Tec™ antibakteriell |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15948411
|
Emma Safety Footwear
406647-39 |
39 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15958411
|
Emma Safety Footwear
406647-40 |
40 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15968411
|
Emma Safety Footwear
406647-41 |
41 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15978411
|
Emma Safety Footwear
MM40664742 |
42 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15988411
|
Emma Safety Footwear
MM40664743 |
43 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15998411
|
Emma Safety Footwear
MM40664744 |
44 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15908421
|
Emma Safety Footwear
MM40664745 |
45 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15918421
|
Emma Safety Footwear
MM40664746 |
46 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15928421
|
Emma Safety Footwear
MM40664747 |
47 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- S1P-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Trockenarbeiten
- Gewebte textile mit Polyurethan beschichtete Konstruktion
- Metallfrei
- Chromfreies Futter
- Hydro-Tec™ antibakterielles Futter
- ESD-zertifiziert
Spezifikation
EN ISO 20345-2011 | |
Grau, Blau | |
Hydro-Tec™ antibakteriell | |
Composite |
Schnüre | |
Berlin | |
Textil |