Learn More
SHOWA™ Einwegreinraumhandschuh, Nitril
Catalog Number p-140204
Click to view available options
Größe:
XS
Klein
Medium
Groß
Extra groß
Silikonfreier, chemikalienbeständiger Reinraumhandschuh mit hoher Reißfestigkeit und hervorragendem Grip!
Reinraum der Klasse 100 (ISO 5)
  • Reingearbeiteter Handschuh aus 100 % Nitril
  • ESD-Eigenschaften
  • Weiße Farbe, ideal für Reinraum-, Labor- und Lebensmittelverarbeitungsumgebungen, die hohe Anforderungen an die Industriehygiene stellen
  • Texturierte Fingerspitzen sorgen für besseren Halt und eine taktile Unterscheidung
  • Das lange Design mit Rollrand gewährleistet Kompatibilität mit Reinraumkleidung
  • Kategorie III, zugelassen nach EN 374
  • Reinraumbetrieb
  • Lebensmittelverarbeitung
  • Elektronische Herstellung
  • Pharmazeutika
  • Labore
  • Handhabung von komplexen Teilen
  • Farbanwendungen
Bestellinformation
100 Handschuhe pro Polybeutel verpackt, dann doppelt verpackt, dann in den Mehrfacheinsatz des Hauptkartons gelegt, um die Integrität zu gewährleisten. Hergestellt in einer ISO 9002-zertifizierten Fertigungsstätte. 12 Zoll lang (30.5 cm),6 mil dick.
Compliance
Entsprechen 21CFR 170-199.
Zertifizierung/Konformität 21 CFR 170-199
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EU-Verordnung 425/2016, EN 420, EN 374-1:2016, EN 374-5:2016/Virus, EU-Verordnung 1935/2004 & 10/2011
Cleanroom Class Klasse 100/ISO 5
AQL 1,5
Farbe Weiß
Oberflächenbehandlung außen Teilweise strukturiert
Finger Thickness (English) 5 mil
Finger Thickness (Metric) 0,12 mm
Hand Beidseitig tragbar
Latex Free Ja
Material Nitril
Gepudert Puderfrei
Größe XS
Sterilität Non-sterile
Dicke (angloamerikanisch) 5 mil
Dicke (metrisch) 0,12 mm
EN ISO 374-1 Type C
Modell C9905PFXS
Serie C9905PF
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 30 cm