Learn More
Bestatin-Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
Beschreibung
Bestatin is an inhibitor of amino peptidases and a potent, irreversible inhibitor of LTA4 hydrolase. It inhibits the amino peptidase activity of LTA4 hydrolase with a Ki value of 201 nM. It offers promise as a novel analgesic because it protects endogenous opioid peptides against degradation. It does not inhibit carboxypeptidases.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Bestatatin ist ein Amino-Peptidase-Inhibitor und ein potenter, irreversibler LTA4-Hydrolase-Inhibitor. Es hemmt die Aminopeptidase-Aktivität der LTA4-Hydrolase mit einem Ki-Wert von 201 nm. Es bietet sich als neuartiges Analgetikum an, weil es den Abbau endogener Opioid-Peptide verhindert. Es hemmt keine Carboxypeptidasen.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (4 mg/ml, warm), DMSO (>25 mg/ml), Methanol, Essigsäure, Dimethylformamid und 100 % Ethanol.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Bestatatin ist ein Amino-Peptidase-Inhibitor und ein potenter, irreversibler LTA4-Hydrolase-Inhibitor. Es hemmt die Aminopeptidase-Aktivität der LTA4-Hydrolase mit einem Ki-Wert von 201 nm. Es bietet sich als neuartiges Analgetikum an, weil es den Abbau endogener Opioid-Peptide verhindert. Es hemmt keine Carboxypeptidasen.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (4 mg/ml, warm), DMSO (>25 mg/ml), Methanol, Essigsäure, Dimethylformamid und 100 % Ethanol.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Bestatin hydrochloride |
Schmelzpunkt | 216°C to 218°C |
Farbe | Weiß |
Menge | 5 mg |
Beilstein | 4628066 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (4mg/ml,warm),DMSO (>25mg/ml),methanol,acetic acid,dimethyl formamide,and 100% ethanol. |
Formelmasse | 344.87 |
Reinheit (%) | 98% |
Physikalische Form | Pulver |