missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bestrophin 4 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA563587

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg

Artikelnummer. 15721362

  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.


Beschreibung

Beschreibung

Immunogen sequence: LVGRQFVEPE AGAAKPQKLL KPGQEPAPAL GDPDM Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 39%, Rat - 41%.

Bestrophin 4 Polyclonal antibody specifically detects Bestrophin 4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Spezifikation

Spezifikation

Bestrophin 4
Polyclonal
Unconjugated
BEST4
BEST4; bestrophin 4; bestrophin-4; si:ch211-106k21.4; similar to vitelliform macular dystrophy 2-like 2; vitelliform macular dystrophy 2-like 2; vitelliform macular dystrophy 2-like protein 2; VMD2L2
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
266675
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry
0.1 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q8NFU0
BEST4
Recombinant protein corresponding to Human Bestrophin 4
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Research Use Only