missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

beta-1,4-Galactosyltransferase 1/B4GalT1 Antibody [mFluor Violet 450 SE], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30652559 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30652559 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30652559 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. AF3609MFV450

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Goat Polyclonal Antibody

beta-1,4-Galactosyltransferase 1/B4GalT1 Polyclonal antibody specifically detects beta-1,4-Galactosyltransferase 1/B4GalT1 in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen beta-1,4-Galactosyltransferase 1/B4GalT1
Anwendungen Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat mFluor Violet 450 SE
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias 1,4- galactosyltransferase, polypeptide 1, B4GAL-T1, beta-1,4-galactosyltransferase 1, Beta-1,4-GalTase 1, Beta4Gal-T1, betaGlcNAc beta, CDG2D, EC 2.4.1, GGTB2DKFZp686N19253, glycoprotein-4-beta-galactosyltransferase 2, GT1, GTB, lactose synthase, MGC50983, UDP-Gal, UDP-Gal:beta-GlcNAc beta-1,4-galactosyltransferase 1, UDP-galactose:beta-N-acetylglucosamine beta-1,4-galactosyltransferase 1
Wirtsspezies Goat
Immunogen Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human β-1,4-Galactosyltransferase 1/B4GalT1 long isoform, Gly44-Ser398, Accession # P15291
Reinigungsverfahren Antigen Affinity-purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Lipid and Metabolism
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2683
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.