Learn More
beta-(4-Chlorophenoxy)-alpha-(1,1-dimethylethyl)-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol(Mixture of Diastereomers) (Triadimenol), TRC
Artikelnummer. 30362447
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30362447 10 g -
30364631 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30362447 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC37506010G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 55219-65-3
Summenformel C14 H18 Cl N3 O2
Molekulargewicht (g/mol) 295.76
Synonym Bayfidan, Bayfidan EW, Baytan, Baytan 15, Baytan N, Baytan TF 3479B, KWG 0519, Photon 60GR, Shavit, Spinnaker, Triadimenol, UK 199, Vydine, β-(4-Chlorophenoxy)-α-(1,1-dimethylethyl)-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol
IUPAC-Name 1-(4-chlorophenoxy)-3,3-dimethyl-1-(1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol
SMILES CC(C)(C)C(O)C(Oc1ccc(Cl)cc1)n2cncn2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triadimenol
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C14H18ClN3O2/c1-14(2,3)12(19)13(18-9-16-8-17-18)20-11-6-4-10(15)5-7-11/h4-9,12-13,19H,1-3H3
Formelmasse 295.1088