Learn More
Beta-Alanin-2,2,3,3-d4, CDN
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | beta-Alanine-2,2,3,3-D4 |
| CAS | 116173-67-2 |
| Summenformel | C3 D4 H3 N O2 |
| Menge | 0.25 g |
| Synonym | β-Alanine-2,2,3,3-d4 (9 CI, ACI), β-Alanine-d4, β-Alanine-2,2,3,3-D4, 3-Aminopropanoic-2,2,3,3-d4 acid, 3-Aminopropionic-d4 acid |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C3H7NO2/c4-2-1-3(5)6/h1-2,4H2,(H,5,6)/i1D2,2D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(N)C([2 H])([2 H])C(=O)O |
| IUPAC-Name | 3-Amino-2,2,3,3-tetradeuteriopropansäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 93.118 |
| Formelmasse | 93.073 g/mol |
| Mehr anzeigen |