Learn More
Beta-Alanine-2,2,3,3-D4, TRC
Artikelnummer. 17957899
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17957899 100 mg 100 Milligramm
17908089 500 mg 500 Milligramm
17939139 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 17957899 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA637322100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 116173-67-2
Summenformel C3 D4 H3 N O2
Molekulargewicht (g/mol) 93.118
Synonym β-Alanine-2,2,3,3-d4 (9CI, ACI), β-Alanine-d4, β-Alanine-2,2,3,3-D4, 3-Aminopropanoic-2,2,3,3-d4 acid, 3-Aminopropionic-d4 acid
IUPAC-Name 3-amino-2,2,3,3-tetradeuteriopropanoic acid
SMILES [2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material beta-Alanine-2,2,3,3-D4
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C3H7NO2/c4-2-1-3(5)6/h1-2,4H2,(H,5,6)/i1D2,2D2
Formelmasse 93.073
Reinheit (%) >95%