missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

beta-Alanin-Benzylester-p-Toluolsulfonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7024280
24.60 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
27019-47-2
C10H14NO2
180.23
MFCD00039061
CANCPUBPPUIWPX-UHFFFAOYSA-O
beta-alanine benzyl ester p-toluenesulfonate, beta-alanine benzyl ester p-toluenesulfonate salt, h-beta-ala-obzl.tosoh, h-beta-ala-obzl tos, benzyl 3-aminopropanoate 4-methylbenzenesulfonate, betaala-obzl.tosoh, pubchem12070, acmc-209gum, h-, a-ala-obzl.tosoh, h-ala-obzl p-tosylate
13502100
[NH3+]CCC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
27019-47-2
C10H14NO2
180.23
MFCD00039061
CANCPUBPPUIWPX-UHFFFAOYSA-O
beta-alanine benzyl ester p-toluenesulfonate, beta-alanine benzyl ester p-toluenesulfonate salt, h-beta-ala-obzl.tosoh, h-beta-ala-obzl tos, benzyl 3-aminopropanoate 4-methylbenzenesulfonate, betaala-obzl.tosoh, pubchem12070, acmc-209gum, h-, a-ala-obzl.tosoh, h-ala-obzl p-tosylate
13502100
[NH3+]CCC(=O)OCC1=CC=CC=C1

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material beta-Alanine benzyl ester p-toluenesulfonate
Schmelzpunkt 138°C to 139°C
IUPAC-Name Benzyl 3 -Aminopropanoat;4-Methylbenzolsulfonsäure
Formelmasse 351.42
Reinheit (%) 98%
Menge 10 g

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'