Learn More
Beta-Alanin-tert-butylesterhydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | beta-Alanine Tert-butyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 58620-93-2 |
| Summenformel | C7H15NO2 . HCl |
| Menge | 1 g |
| Synonym | Tert-butyl beta-Alaninate Hydrochloride, Tert-butyl 3-Aminopropanoate Hydrochloride, 3-Aminopropionic Acid Tert-butyl Ester Hydrochloride, 3-Aminopropanoic Acid Tert-butyl Ester Hydrochloride, Beta-alanine Tert-butyl Ester Hydrochloride, beta-Alanine t-Butyl Ester Hydrochloride, beta-Alanine 1,1-Dimethylethyl Ester Hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H15NO2.ClH/c1-7(2,3)10-6(9)4-5-8;/h4-5,8H2,1-3H3;1H |
| SMILES | Cl.CC(C)(C)OC(=O)CCN |
| IUPAC-Name | Tert-Butyl 3-Aminopropanoathydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 181.66 |
| Formelmasse | 181.087 |