missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Beta-Catenin (gesamt/phospho) Multispezies InstantOne™ ELISA-Kit

Artikelnummer. 15306948
Change view
Click to view available options
Menge:
96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15306948 96 Tests 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Die Total/Phospho InstantOne ELISAs enthalten Reagenzien für eine Gesamtmenge von 96 Wells (24 Wells Total/72 Wells Phospho).Wenden Sie sich an den technischen Kundendienst, wenn Sie chargenspezifische Analysenzertifikate benötigen.
Artikelnummer. 15306948 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. 858614311

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Die Total/Phospho InstantOne ELISAs enthalten Reagenzien für eine Gesamtmenge von 96 Wells (24 Wells Total/72 Wells Phospho).Wenden Sie sich an den technischen Kundendienst, wenn Sie chargenspezifische Analysenzertifikate benötigen.

Beinhaltet

  • Benutzerhandbuch
  • InstantOne™ Assay-Platte, 96 Wells (versiegelt)
  • Zelllysepuffer (5x)
  • Verstärkerlösung
  • Waschpuffer (10x)
  • Beta-Catenin-Fangantikörper-Reagenz
  • Phospho-beta-Catenin (Ser45) Capture-Antikörperreagent
  • Beta-Catenin-Detektionsantikörper-Reagenz
  • Phospho-beta-Catenin (Ser45) Nachweisantikörperreagenz
  • Positiv-Kontrollzellen-Lysat (lyophilisiert)
  • Nachweisreagenz (TMB-Substrat)
  • Stopplösung
  • Plattendichtung

InstantOne ELISA

Der InstantOne™ ELISA wurde speziell für die genaue Messung von gesamtem und phosphoryliertem Human-, Maus- und Ratten-Beta-Catenin (Ser45) in Zelllysaten entwickelt. Das InstantOne™ ELISA-Kit ermöglicht eine schnelle Analyse von Proben in etwa einer Stunde. Alle Reagenzien, die in einem herkömmlichen Sandwich-ELISA verwendet werden, werden einer Platte in Lösung hinzugefügt, gefolgt von einem Waschschritt und einem Nachweis mit dem kolorimetrischen TMB-Substrat.

Beta-Catenin, ein Adhäsionsknotenpunkt-Protein (AJ), wurde ursprünglich als Komponente von Zelle-zu-Zelle-Adhäsionsstrukturen identifiziert. AJs sind für die Erzeugung und Erhaltung von Epithelzellschichten durch Regulierung des Zellwachstums und der Adhäsion zwischen Zellen erforderlich. Beta-Catenin interagiert mit der zytoplasmatischen Domäne von E-Cadherin und verbindet E-Cadherin mit Alpha-Catenin, was wiederum die Verankerung des E-Cadherin-Komplexes zum kortikalen Aktin-Zytoskelett vermittelt. Studien zeigen, dass Beta-Catenin auch an einen anderen zytoskeletalen Komplex bindet, der das adenomatöse Polypose-coli-Protein und die Mikrotubuli enthält, und mit mehreren Signalwegen interagiert, die Tyrosinkinasen, Phosphatasen und Wnt/Wingless beinhalten. Das Zusammenspiel von Beta-Catenin, zytoskeletalen Komplexen und Signalwegen kann die Morphogenese regulieren. Beta-Catenin wird in mehreren Haarfollikelzelltypen, basalen und peripheren Matrixzellen und Zellen der äußeren und inneren Wurzelhülle exprimiert. Eine pathologische Rolle von Beta-Catenin wurde bei Pilomatrixom (PTR), Medulloblastom (MDB), Kolorektalkrebs (CRC), Ovarialkarzinom und Tumorentwicklung festgestellt. Im Zellkern dient Beta-Catenin zur Koaktivierung einer Familie von Lef/Tcf-Transkriptionsfaktoren, die die Transkription von Zielgenen stimulieren, einschließlich derjenigen, die Cyclin D und c-myc kodieren und die Zellproliferation fördern. Der Einfluss auf die Zellproliferation ist die molekulare Grundlage für die Rolle des Beta-Catenins bei der Tumorgenese, insbesondere bei soliden Tumoren der Brust, des Dickdarms, der Leber, der Lunge, des Magens, der Prostata und der Haut.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zugriffsnummer P35222,Q02248,Q9WU82
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Probentyp Zelllysate
Zielspezies Human, Maus, Ratte
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 12387, 1499, 84353
Gensymbol CTNNB, MRD19, armadillo
Kitinhalt Capture-Antikörper, Nachweisantikörperreagenz, InstantOne™ Assay-Platte, Zelllysepuffer, Verstärkerlösung, Waschpuffer (10x), Substratreagenz (TMB), Stopplösung, Positiv-Kontrollzellen-Lysat (lyophilisiert), Plattendichtung
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Probenvolumen Zelllysat, 20 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Synonym CTNNB1
Ziel Mensch, Maus und Ratte.
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 1 Std 10 Min
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Nur für Forschungszwecke

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.