Learn More
Beta-Chlor-D-alaninhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30358969
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30358969 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30358969 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC364200100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material beta-Chloro-D-alanine hydrochloride
CAS 51887-88-8
Summenformel C3 H6 Cl N O2 . Cl H
Menge 100 mg
Synonym D-Alanine, 3-chloro-, hydrochloride (1:1), D-Alanine, 3-chloro-, hydrochloride (9CI), 3-Chloro-D-alanine hydrochloride, D-β-Chloroalanine hydrochloride, β-Chloro-D-alanine hydrochloride, (2S)-2-Amino-3-chloro-propanoic acid hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C3H6ClNO2.ClH/c4-1-2(5)3(6)7;/h2H,1,5H2,(H,6,7);1H/t2-;/m1./s1
SMILES Cl.N[C@H](CCl)C(=O)O
IUPAC-Name (2S)-2-Amino-3-chlorpropansäure;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 160
Formelmasse 158.9854