missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

beta-Cyfluthrin, TRC

Artikelnummer. 30134886
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30134886 25 g 25 Gramm
30134488 5 g 5 Gramm
17917539 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30134886 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC98951025G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 68359-37-5
Summenformel C22 H18 Cl2 F N O3
Molekulargewicht (g/mol) 434.29
Synonym BAY-FCR 1272, BAY-Vl 1704, Baythroid, Cyfloxylate, Cyfluthrin, Eulan SP, FCR 1272, Optem PT 600, Preventol HS 12, Renounce, Solfac, Solfac 050EW, Tempo 2, Tempo 20WP, Tombstone, Tombstone Helios, α-Cyano-3-phenoxy-4-fluorobenzyl 2,2-dimethyl-3-(2,2-dichlorovinyl)cyclopropanecarboxylate, α-Cyano-4-fluoro-3-phenoxybenzyl 3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate
IUPAC-Name [cyano-(4-fluoro-3-phenoxyphenyl)methyl] 3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylate
SMILES CC1(C)C(C=C(Cl)Cl)C1C(=O)OC(C#N)c2ccc(F)c(Oc3ccccc3)c2

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Cyfluthrin
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C22H18Cl2FNO3/c1-22(2)15(11-19(23)24)20(22)21(27)29-18(12-26)13-8-9-16(25)17(10-13)28-14-6-4-3-5-7-14/h3-11,15,18,20H,1-2H3
Formelmasse 433.0648
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.