Learn More
Beta-D-Galactose Pentaacetate, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | beta-D-Galactose Pentaacetate |
| Menge | 25 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C16H22O11/c1-7(17)22-6-12-13(23-8(2)18)14(24-9(3)19)15(25-10(4)20)16(27-12)26-11(5)21/h12-16H,6H2,1-5H3 |
| Formelmasse | 390.1162 |