Learn More
Thermo Scientific Chemicals Beta-D-Gentiobiose, 98 %
Artikelnummer. 15448229
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15448229 100 mg 100 Milligramm
15458229 500 mg 500 Milligramm
15438229 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15448229 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J66750.MC
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 554-91-6 | C12H22O11
Gentiobiose was used in binding assays to determine if coelomic cytolytic factor 1 (CCF-1) binds to β-1,3-glucans to stimulate the pro-PO-activating system.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Gentiobiose wurde in Bindungsassays verwendet, um zu bestimmen, ob sich der koelomische zytolytische Faktor 1 (CCF-1) an β-1,3-Glucane bindet, um das pro-PO-aktivierende System zu stimulieren.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Behälter dicht verschlossen lassen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 554-91-6
Summenformel C12H22O11
MDL-Nummer MFCD00198056
Synonym 6-O-(beta-D-Glucopyranosyl)-D-glucopyranose; Amygdalose
Spezifikation
Chemischer Name oder Material beta-D-Gentiobiose
Farbe Weiß
Menge 100 mg
Beilstein 93354
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 342.3
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver