Learn More
Thermo Scientific Chemicals Beta-D-Gentiobiose, 98 %
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
Beschreibung
Gentiobiose was used in binding assays to determine if coelomic cytolytic factor 1 (CCF-1) binds to β-1,3-glucans to stimulate the pro-PO-activating system.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Gentiobiose wurde in Bindungsassays verwendet, um zu bestimmen, ob sich der koelomische zytolytische Faktor 1 (CCF-1) an β-1,3-Glucane bindet, um das pro-PO-aktivierende System zu stimulieren.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Behälter dicht verschlossen lassen.
Gentiobiose wurde in Bindungsassays verwendet, um zu bestimmen, ob sich der koelomische zytolytische Faktor 1 (CCF-1) an β-1,3-Glucane bindet, um das pro-PO-aktivierende System zu stimulieren.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Behälter dicht verschlossen lassen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | beta-D-Gentiobiose |
Farbe | Weiß |
Menge | 100 mg |
Beilstein | 93354 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 342.3 |
Reinheit (%) | 98% |
Physikalische Form | Pulver |