missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Beta III Tubulin Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 16312905
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16312905 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16312905 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA585994

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Beta III Tubulin Polyclonal Antibody for ICC/IF, Western Blot

The betaIII-tubulin isoform is present dominantly in cells of neuronal origin and it is one of the earliest markers of neuronal differentiation. It is regarded as a specific probe for the cells of neuronal origin as well as for the tumours originating from these cells. The betaIII-tubulin is most abundant in cells of neuronal origin, but was also detected in Sertoli cells of the testis and transiently in non-neuronal embryonic tissues.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Beta III Tubulin
Anwendungen Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 0.2% BSA, 40% Glycerol and 0.05% sodium azide; pH 7.4
Gen TUBB3
Gen-Zugriffsnummer Q13509, Q4QRB4, Q9ERD7
Gen-Alias 3200002H15Rik; beta 3 tubulin; beta tubulin 3; beta-4; betaIII-tubulin; CDCBM; CDCBM1; CFEOM3; CFEOM3A; class III beta-tubulin; FEOM3; I79_000194; LOC100341581; M(beta)3; M(beta)6; mc1R; melanocortin receptor 1; Neuron specific beta III Tubulin; neuron-specific class III beta-tubulin; TUBB; Tubb3; TUBB4; tubulin beta; tubulin beta 3 class III; Tubulin beta-3; tubulin beta-3 chain; Tubulin beta-4; Tubulin beta-4 chain; tubulin beta-III; tubulin, beta 3 class III; tubulin, beta, 3; tubulin, beta, 4; Unknown (protein for MGC:134115)
Gensymbole TUBB3
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Synthetic peptide corresponding to Human Beta III Tubulin aa 401-450.
Reinigungsverfahren Antigen affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10381, 22152, 246118
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.