Learn More
Beta-N-Benzyl-N'-methylaminopropiophenon, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | beta-N-Benzyl-N'-methylaminopropiophenone |
| CAS | 21970-65-0 |
| Summenformel | C17H19NO |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | 3-[Methyl(phenylmethyl)amino]-1-phenyl-1-propanone |
| InChI-Formel | InChI=1S/C17H19NO/c1-18(14-15-8-4-2-5-9-15)13-12-17(19)16-10-6-3-7-11-16/h2-11H,12-14H2,1H3 |
| SMILES | CN(CCC(=O)c1ccccc1)Cc2ccccc2 |
| IUPAC-Name | 3-[Benzyl(methyl)amino]-1-phenylpropan-1-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 253.34 |
| Formelmasse | 253.1467 |