Learn More
Beta-Naphthalinsulfonyl-D-valin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | beta-Naphthalenesulfonyl-D-valine |
| CAS | 182227-17-4 |
| Summenformel | C15H17N4S |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | N-(2-Naphthalenylsulfonyl)-D-valine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C15H17NO4S/c1-10(2)14(15(17)18)16-21(19,20)13-8-7-11-5-3-4-6-12(11)9-13/h3-10,14,16H,1-2H3,(H,17,18)/t14-/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)[C@@H](NS(=O)(=O)c1ccc2ccccc2c1)C(=O)O |
| IUPAC-Name | (2R)-3-Methyl-2-(naphthalin-2-ylsulfonylamino)butansäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 307.36 |
| Formelmasse | 307.0878 |