Learn More
beta-Naphthoflavon, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7024220
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
6051-87-2
C19H12O2
272.303
MFCD00004986
OUGIDAPQYNCXRA-UHFFFAOYSA-N
beta-naphthoflavone, 5,6-benzoflavone, beta-nf, 3-phenyl-1h-naphtho 2,1-b pyran-1-one, 3-phenyl-1h-benzo f chromen-1-one, 1h-naphtho 2,1-b pyran-1-one, 3-phenyl, unii-1bt0256y8o, 3-phenylbenzo f chromen-1-one, ccris 3262, .beta.-naphthoflavone
2361
CHEBI:77013
3-Phenylbenzo[f]chromen-1-on
C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=O)C3=C(O2)C=CC4=CC=CC=C43
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
6051-87-2
C19H12O2
272.303
MFCD00004986
OUGIDAPQYNCXRA-UHFFFAOYSA-N
beta-naphthoflavone, 5,6-benzoflavone, beta-nf, 3-phenyl-1h-naphtho 2,1-b pyran-1-one, 3-phenyl-1h-benzo f chromen-1-one, 1h-naphtho 2,1-b pyran-1-one, 3-phenyl, unii-1bt0256y8o, 3-phenylbenzo f chromen-1-one, ccris 3262, .beta.-naphthoflavone
2361
CHEBI:77013
3-Phenylbenzo[f]chromen-1-on
C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=O)C3=C(O2)C=CC4=CC=CC=C43
Inhibitor of aryl hydrocarbon hydroxylase
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material beta-Naphthoflavone
Schmelzpunkt 162°C to 166°C
Geruch Odorless
Menge 1 g
Beilstein 18991
Formelmasse 272.31
Reinheit (%) ≥98%