missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Beta-Naphthylcarbinol, TRC

Artikelnummer. 30474624
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30474624 10 g
30472676 25 g
30480384 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30474624 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN34564510G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1592-38-7
Summenformel C11H10O
Molekulargewicht (g/mol) 158.2
Synonym 2-(Hydroxymethyl)naphthalene, 2-Naphthylcarbinol, 2-Naphthylmethanol, 2-Naphthylmethyl Alcohol, NSC 408615, Naphthalen-2-ylmethanol, beta-(Hydroxymethyl)naphthalene, 2-Naphthalenemethanol
IUPAC-Name naphthalen-2-ylmethanol
SMILES OCc1ccc2ccccc2c1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material beta-Naphthylcarbinol
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C11H10O/c12-8-9-5-6-10-3-1-2-4-11(10)7-9/h1-7,12H,8H2
Formelmasse 158.0732
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.