Learn More
Beta-Nicotinamid-adenin-dinucleotid, Affymetrix/USB™
Marke:  Thermo Scientific J15335.09
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Menge 10g
Verpackung Kunststoffflasche
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15805138
  • 231.27 € / 10 Gramm
Verfügbar ab
26-10-2020
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
53-84-9
662.422
BAWFJGJZGIEFAR-NNYOXOHSSA-M
15938971
[[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-Aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy-oxidophosphoryl] [(2R,3S,4R,5R)-5-(3-Carbamoylpyridin-1-ium-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methylphosphat
C21H26N7O14P2-
MFCD00036253
nicotinamide adenine dinucleotide, nad+, diphosphopyridine nucleotide, nad-oxidized, nicotinamide-adenine dinucleotide, dpn-ox, beta-nicotinamide adenine dinucleotide, dpn+, nad, nad +
CHEBI:57540
C1=CC(=C[N+](=C1)C2C(C(C(O2)COP(=O)([O-])OP(=O)([O-])OCC3C(C(C(O3)N4C=NC5=C4N=CN=C5N)O)O)O)O)C(=O)N
Spezifikation
beta-Nicotinamide Adenine Dinucleotide
10g
C21H26N7O14P2-
3584133
BAWFJGJZGIEFAR-NNYOXOHSSA-M
[[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-Aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy-oxidophosphoryl] [(2R,3S,4R,5R)-5-(3-Carbamoylpyridin-1-ium-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methylphosphat
15938971
663.43 (Anhydrous)
Kunststoffflasche
53-84-9
MFCD00036253
nicotinamide adenine dinucleotide, nad+, diphosphopyridine nucleotide, nad-oxidized, nicotinamide-adenine dinucleotide, dpn-ox, beta-nicotinamide adenine dinucleotide, dpn+, nad, nad +
C1=CC(=C[N+](=C1)C2C(C(C(O2)COP(=O)([O-])OP(=O)([O-])OCC3C(C(C(O3)N4C=NC5=C4N=CN=C5N)O)O)O)O)C(=O)N
662.422
CHEBI:57540
Pulver