Learn More
beta-Nicotinamidadenindinucleotid, Natriumsalz, Hydrat, 95+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10711911 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10711911 1 g Glasflasche 1 Gramm
10184630 250 mg Glasflasche 250 Milligramm
10207713 5 g Glasflasche 5 Gramm
10034203 25 g Glasflasche 25 Gramm
4 options
Artikelnummer. 10711911
Marke: Thermo Scientific Acros 271100010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
CAS: 1949720-50-6 | C21H27N7Na2O14P2 | 709.41 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1949720-50-6
Summenformel C21H27N7Na2O14P2
Molekulargewicht (g/mol) 709.41
MDL-Nummer MFCD00036200
InChI-Schlüssel QRGNQKGQENGQSE-WUEGHLCSSA-L
Synonym beta-nadh disodium salt
PubChem CID 131673989
IUPAC-Name [[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-Aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy-hydroxyphosphoryl] [(2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoyl-4H-pyridin-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methylhydrogenphosphat;molekularer Wasserstoff;natrium
SMILES [Na+].[Na+].NC(=O)C1=CN(C=CC1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material β-Nicotinamide adenine dinucleotide, disodium salt, hydrate
Namenshinweis Reduced Form
Extinktion 0.50mg/mL NADH in 10mM TRIS solution
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 140.0°C to 142.0°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 709.4
Reinheit (%) 95+%
Physikalische Form Pulver