Learn More
Beta-Propiolacton, 98 %, Pure, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3737252
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
57-57-8
C3H4O2
72.06
MFCD00005169
VEZXCJBBBCKRPI-UHFFFAOYSA-N
beta-propiolactone, propiolactone, 2-oxetanone, propanolide, betaprone, 3-propanolide, 1,3-propiolactone, 3-propiolactone, beta-propionolactone, beta-propiolakton
2365
CHEBI:49073
oxetan-2-one
O=C1CCO1
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
57-57-8
C3H4O2
72.06
MFCD00005169
VEZXCJBBBCKRPI-UHFFFAOYSA-N
beta-propiolactone, propiolactone, 2-oxetanone, propanolide, betaprone, 3-propanolide, 1,3-propiolactone, 3-propiolactone, beta-propionolactone, beta-propiolakton
2365
CHEBI:49073
oxetan-2-one
O=C1CCO1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material β-Propiolactone
Namenshinweis Pure
Dichte 1.1460g/mL
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 mL
Formelmasse 72.06
Güte Rein