missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ beta Tubulin 2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 13471657
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
13471657 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 13471657 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA527552

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Recommended positive controls: 293T, A431, Jurkat, Raji, NIH-3T3, mouse brain. Predicted reactivity: Mouse (100%), Rat (100%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

Tubulin is the major constituent of microtubules. It binds two moles of GTP, one at an exchangeable site on the beta chain and one at a non-exchangeable site on the alpha-chain.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen beta Tubulin 2
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 1% BSA, 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
Gen TUBB2A
Gen-Zugriffsnummer Q13885, Q7TMM9, Q9BVA1, Q9CWF2
Gen-Alias 2410129E14Rik; 2t; b2 tubulin; B2t; bA506K6.1; beta 2 tubulin; BETA 85D; beta tubulin; beta(2)Tu; beta(2)Tub; beta(2)Tubulin; beta;Tub85D; beta[[2]]-tubulin; BETA2; beta2 tubulin; beta2t; beta2tub; beta2-tub; beta2tubulin; Beta-2-tubulin; beta2-tubulin; beta85D; betaTub; beta-tub; betaTub2; BetaTub85D; beta-tub85D; betaTub85D-PA; beta-Tubulin; beta-Tubulin 85D; beta-Tubulin at 85D; beta-tubulin T beta15 (aa 1-445); betaTubulin85D; beta-tubulin85D; brdp; CDCBM5; CG9359; CG9359-PA; class II beta-tubulin isotype; class IIa beta-tubulin; class IIb beta-tubulin; D.m.BETA-85D; dJ40E16.7; Dmbeta2; Dmel\CG9359; Dmel_CG9359; DTB4; GH02051p; M(beta)2; ms(3)KK[D]; PMGYSA; RGD1309427; t beta-15; testis-specific beta-tubulin; Tub; Tub2A; TUBB; TUBB2; TUBB2A; tubb2a {ECO:0000250; Tubb2b; TubB85D; tubulin; tubulin beta; tubulin beta 2A class IIa; tubulin beta 2B class IIb; Tubulin beta class IIa; Tubulin beta-2 chain; Tubulin beta-2A chain; tubulin beta-2B chain; tubulin, beta 2; tubulin, beta 2A class IIa; tubulin, beta 2B class IIb; tubulin, beta polypeptide; tubulin, beta polypeptide 2; tubulin, beta polypeptide paralog; UniProtKB:Q7TMM9}
Gensymbole TUBB2A, TUBB2B
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human beta Tubulin 2. The exact sequence is proprietary.
Reinigungsverfahren Antigen affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 22151, 347733, 7280, 73710
Zielspezies Human, Mouse, Non-human Primate, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.