missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

beta ureidopropionase Rabbit anti-Human, Polyclonal, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18309231 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
25 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
25 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18309231 25 μg 25 Mikroliter
18317556 100 μg 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18309231 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP31707425UL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

beta ureidopropionase Polyclonal antibody specifically detects beta ureidopropionase in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen beta ureidopropionase
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 0.04 to 0.4 μg/mL, Immunohistochemistry 1:1000 - 1:2500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000 - 1:2500
Zusammensetzung PBS, pH 7.2, 40% glycerol
Gen-Alias Beta-alanine synthase, beta-ureidopropionase, BUP-1, BUP1EC 3.5.1.6, N-carbamoyl-beta-alanine amidohydrolase, ureidopropionase, beta
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: MAGAEWKSLEECLEKHLPLPDLQEVKRVLYGKELRKLDLPREAFEAASREDFELQGYAFEAAEEQLRRPRIVHVGL
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 25 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 51733
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.