missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ betacellulin Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 15934465
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15934465 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15934465 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA578887

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Reconstitute with 0.2 mL of distilled water to yield a concentration of 500 μg/mL. Positive Control - WB: rat PC-12 whole cell, rat RH35 whole cell. IHC: mouse lung tissue, rat lung tissue, rat brain tissue, rat cerebellum tissue.

The protein encoded by this gene is a member of the EGF family of growth factors. It is synthesized primarily as a transmembrane precursor, which is then processed to mature molecule by proteolytic events. This protein is a ligand for the EGF receptor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen betacellulin
Anwendungen ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 500 μg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 4mg trehalose and 0.05mg sodium azide
Gen BTC
Gen-Zugriffsnummer Q05928
Gen-Alias Bcn; betacellulin; betacellulin, epidermal growth factor family member; BTC; OTTHUMP00000160600; OTTHUMP00000219057; Probetacellulin
Gensymbole BTC
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen E. coli-derived rat Betacellulin recombinant protein (Position: D32-A177).
Reinigungsverfahren Antigen affinity chromatography
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 12223, 64022
Zielspezies Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Lyophilized
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.