missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PeproTech betacellulin Polyclonal Antibody, PeproTech®, Invitrogen™
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 17835743
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
100 μg
50 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
100 Mikrogramm
50 Mikrogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17835743 50 μg 50 Mikrogramm
17804883 100 μg 100 Mikrogramm
17815513 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17835743 Lieferant PeproTech Lieferanten-Nr. 500P25450UG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

AA Sequence of recombinant protein: DGNSTRSPET NGLLCGDPEE NCAATTTQSK RKGHFSRCPK QYKHYCIKGR CRFVVAEQTP SCVCDEGYIG ARCERVDLFY. Preparation: Produced from sera of rabbits immunized with highly pure Recombinant Human Betacellulin. Anti-Human Betacellulin-specific antibody was purified by affinity chromatography employing an immobilized Human Betacellulin matrix. Sandwich ELISA: To detect Human Betacellulin by sandwich ELISA (using 100 μL/well antibody solution) a concentration of 0.5-2.0 μg/mL of this antibody is required. This antigen affinity purified antibody, in conjunction with PeproTech Biotinylated Anti-Human Betacellulin (500-P254Bt) as a detection antibody, allows the detection of at least 0.2-0.4 ng/well of Recombinant Human Betacellulin. Western Blot: To detect Human Betacellulin by Western Blot analysis this antibody can be used at a concentration of 0.1-0.2 μg/mL. Used in conjunction with compatible secondary reagents the detection limit for Recombinant Human Betacellulin is 1.5-3.0 ng/lane, under either reducing or non-reducing conditions.

The protein encoded by this gene is a member of the EGF family of growth factors. It is synthesized primarily as a transmembrane precursor, which is then processed to mature molecule by proteolytic events. This protein is a ligand for the EGF receptor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen betacellulin
Anwendungen ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.1-1.0 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with no preservative
Gen BTC
Gen-Zugriffsnummer P35070
Gen-Alias Bcn; betacellulin; betacellulin, epidermal growth factor family member; BTC; OTTHUMP00000160600; OTTHUMP00000219057; Probetacellulin
Gensymbole BTC
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen E.coli-derived Recombinant Human Betacellulin.
Reinigungsverfahren Antigen affinity chromatography
Menge 50 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 685
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Lyophilized
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.