Learn More
Betain, wasserfrei, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7027556
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
107-43-7
C5H11NO2
117.148
MFCD00012123
KWIUHFFTVRNATP-UHFFFAOYSA-N
betaine, glycine betaine, oxyneurine, lycine, trimethylglycine, abromine, trimethylglycocoll, glycylbetaine, glycocoll betaine, acidin-pepsin
247
CHEBI:17750
2-(Trimethylazaniumyl)acetat
C[N+](C)(C)CC(=O)[O-]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
107-43-7
C5H11NO2
117.148
MFCD00012123
KWIUHFFTVRNATP-UHFFFAOYSA-N
betaine, glycine betaine, oxyneurine, lycine, trimethylglycine, abromine, trimethylglycocoll, glycylbetaine, glycocoll betaine, acidin-pepsin
247
CHEBI:17750
2-(Trimethylazaniumyl)acetat
C[N+](C)(C)CC(=O)[O-]
Betaine is an active ingredient in toothpaste to control the symptoms of dryness of the mouth. It is used to treat homocystinuria, which is a defect in the major pathway of methionine biosynthesis. It is also used for boosting the immune system and for improving athletic performance. It is helpful to prevent noncancerous tumors in the colon (colorectal adenomas).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Betain ist ein Wirkstoff in Zahncreme zur Regulierung der Symptome von Mundtrockenheit. Wird zur Behandlung der Homocystinurie verwendet, einem Defekt im Hauptweg der Methionin-Biosynthese. Wird auch zur Stärkung des Immunsystems und zur Verbesserung der sportlichen Leistungsfähigkeit eingesetzt. Unterstützt die Verhinderung nicht kanzerogener Tumore im Dickdarm (kolorektale Adenome).
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Methanol.
Hinweise
Hygroskopisch. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Betaine
Namenshinweis anhydrous
Schmelzpunkt >300°C (decomposition)
Prozentgehaltsbereich 0.98
Menge 100 g
Beilstein 3537113
Empfindlichkeit Hygroscopic
Merck Index 14,1179
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and methanol.
Formelmasse 117.15
Reinheit (%) 98%