Learn More
Thermo Scientific™ BetaSil™ Phenyl/Hexyl Vorsäulenkartuschen
Thermo Scientific Betasil Phenyl/Hexyl Vorsäulenkartuschen bieten Komfort, Wirtschaftlichkeit und wirksamen Schutz für eine längere Säulenlebensdauer.
Marke: Thermo Scientific™ 73003-012101
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Thermo Scientific Betasil Phenyl/Hexyl Vorsäulenkartuschen bieten Komfort, Wirtschaftlichkeit und wirksamen Schutz für eine längere Säulenlebensdauer.
Drop-in-Vorsäulenkartuschen und Halter bieten Komfort, Wirtschaftlichkeit und wirksamen Schutz für eine längere Säulenlebensdauer. Vorsäulenkartuschen sind für alle gängigen Thermo Scientific Phasen erhältlich.
- Das 10 mm-Design bietet maximalen Schutz bei minimaler Retentionszunahme
- Passend für Thermo Scientific UNIGUARD Halter mit Direktanschluss und freistehende Halter
- Ligand an Silika mit 100 Å Porengröße
- Große Oberfläche mit hoher Bedeckung der gebundenen Phase
- Betasil Phenyl/Hexyl Säulen zeichnen sich durch eine einzigartige Selektivität aus
Spezifikation
11% | |
3µm | |
100 Å | |
Uniguard Direct-connection and Stand Alone Holder | |
L11 |
2 - 9 | |
10mm | |
2.1 mm | |
ja | |
Beta |