Learn More
Bevacizumab Mouse, Unconjugated, Monoclonal Antibody, AcroBiosystems
Mouse Monoclonal Antibody
336.00 € - 2455.00 €
Spezifikation
| Antigen | Bevacizumab |
|---|---|
| Klassifikation | Monoclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Wirtsspezies | Hybridoma |
| Regulatorischer Status | RUO |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
16427229
|
ACROBiosystems
BEB-Y9-100ug |
100 μg |
336.00 €
100 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
16437229
|
ACROBiosystems
BEB-Y9-1mg |
1 mg |
2455.00 €
1 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Bevacizumab Monoclonal antibody specifically detects Bevacizumab, recommended for ADA assay.Spezifikation
| Bevacizumab | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| -20°C |
| Monoclonal | |
| Hybridoma | |
| Primary |