missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bevirimat, TRC

Artikelnummer. 17978524
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
25 mg
Packungsgröße:
2.50 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17978524 25 mg 25 Milligramm
17989574 2.5 mg 2.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17978524 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB33470025MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 174022-42-5
Summenformel C36 H56 O6
Molekulargewicht (g/mol) 584.83
Synonym 3-O-(3',3'-Dimethylsuccinyl)betulinic acid, Bevirimat, FH 11327, O-(3,3-Dimethylsuccinyl)betulinic Acid, PA 457, YK FH312
IUPAC-Name (3aS,5aR,5bR,7aR,9S,11aR,11bR,13aR,13bR)-9-(3-carboxy-3-methyl-butanoyl)oxy-1-isopropenyl-5a,5b,8,8,11a-pentamethyl-1,2,3,4,5,6,7,7a,9,10,11,11b,12,13,13a,13b-hexadecahydrocyclopenta[a]chrysene-3a-carboxylic acid
SMILES CC(=C)C1CC[C@@]2(CC[C@]3(C)[C@H](CC[C@@H]4[C@@]5(C)CC[C@H](OC(=O)CC(C)(C)C(=O)O)C(C)(C)[C@@H]5CC[C@@]34C)[C@@H]12)C(=O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Bevirimat
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C36H56O6/c1-21(2)22-12-17-36(30(40)41)19-18-34(8)23(28(22)36)10-11-25-33(7)15-14-26(42-27(37)20-31(3,4)29(38)39)32(5,6)24(33)13-16-35(25,34)9/h22-26,28H,1,10-20H2,2-9H3,(H,38,39)(H,40,41)/t22?,23-,24+,25-,26+,28-,33+,34-,35-,36+/m1/s1
Formelmasse 584.4077
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.