Learn More
BEX2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA560988
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15788801
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 08-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: KEQVANKGEP LALPLNVSEY CVPRGNRR Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 52%, Rat - 62%.
BEX2 Polyclonal antibody specifically detects BEX2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
BEX2
Polyclonal
Unconjugated
BEX2
BEX1; BEX2; brain expressed X-linked 2; brain-expressed X-linked protein 2; DJ79P11.1; hBex2; protein BEX2; RP1-79P11.1
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
84707
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry
0.05 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q9BXY8
BEX2
Recombinant protein corresponding to Human BEX2