Learn More
Bexarotene-13C4, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Bexarotene-13C4 |
| CAS | 1185030-01-6 |
| Summenformel | 13C4 C20 H28 O2 |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | Bexarotene 13C4 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C24H28O2/c1-15-13-20-21(24(5,6)12-11-23(20,3)4)14-19(15)16(2)17-7-9-18(10-8-17)22(25)26/h7-10,13-14H,2,11-12H2,1,3-6H3,(H,25,26)/i3+1,4+1,5+1,6+1 |
| SMILES | [13CH3]C1([13CH3])CCC([13CH3])([13CH3])c2cc(C(=C)c3ccc(cc3)C(=O)O)c(C)cc12 |
| IUPAC-Name | 4-[1-[3-Methyl-5,5,8,8-tetra((1^{13}C)methyl)-6,7-dihydronaphthalin-2-yl]ethenyl]benzoesäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 352.45 |
| Formelmasse | 352.2223 |